Fullerene nanotube multi-walled 20-50 nm OD, Length: 5-20 micron
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Fullerene carbon nanotube
44192.03
44192.06
44192.03EA
278
EUR
44192.03
44192.06
Fullerene nanotube multi-walled 20-50 nm OD, Length: 5-20 micron
Fullerene nanotube
CAS No.: 308068-56-6
Physical Form: Powder
Appearance: Black
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00133992
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00133992 Núm. CAS: 308068-56-6 UN: 1325 ADR: 4.1,III |