Platino 5% on alumina, en polvo, hecha por reducción
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
44222.14 44222.22 44222.06
44222.14EA 541 EUR
44222.14 44222.22 44222.06
Platino 5% on alumina, en polvo, hecha por reducción
Platino
CAS No.: 7440-06-4 MDL No.: MFCD03458043
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
Índice Merck: 12,07689