Semi metals, plasma standard solution, As, Bi, Ga, Ge, In, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl @ 100 µg/ml, Specpure®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44268.AE
44268.AP
44268.AEEA
220
EUR
44268.AE
44268.AP
Semi metals, plasma standard solution, As, Bi, Ga, Ge, In, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl @ 100 µg/ml, Specpure®
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de multielementos
Molecular Formula: Matrix: 20% HCl/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00145276