Refractory metals, plasma standard solution, Al, B, Cr, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, V, W, Zr @ 100 µg/ml, Specpure®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44270.AE 44270.AP
44270.AEEA 271 EUR
44270.AE 44270.AP
Refractory metals, plasma standard solution, Al, B, Cr, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, V, W, Zr @ 100 µg/ml, Specpure®
Normativas Estándares catiónicos Estándares de multielementos
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00151265