Tris(cyclopentadienyl)holmium(III) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
44302.03
44302.06
44302.03EA
141
EUR
44302.03
44302.06
Tris(cyclopentadienyl)holmium(III) ≥98%
Tris(cyclopentadienyl)holmium(III)
Purity: 98%
CAS No.: 1272-22-6
Molecular Formula: C15H15Ho
Formula Weight: 360.21
Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 295°
Boiling Point: 230° subl. (vac.)
UN No.: UN3181
MDL No.: MFCD03427140
Formula:
C₁₅H₁₅Ho Pto. Ebullición: 230 °C (subl. in vacuum) Pto. de fusión: 295 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03427140 Núm. CAS: 1272-22-6 EINECS: 215-047-4 UN: 3181 ADR: 4.1,III |