Rutenio 5% on activated carbon wetted with ca. 50% water, en polvo, hecha por reducción
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44338.06 44338.14 44338.22
44338.06EA 72.4 EUR
44338.06 44338.14 44338.22
Rutenio 5% on activated carbon wetted with ca. 50% water, en polvo, hecha por reducción
Rutenio
CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD03458417
Formula: Ru
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011207
Núm. CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1