Platino 5% in graphite Type 286
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Platinium
44365.06 44365.14 44365.22
44365.06EA 116 EUR
44365.06 44365.14 44365.22
Platino 5% in graphite Type 286
Platino
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: Powder Appearance: Dark grey Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Applications: Material for gas sensors
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,07689