Silicagel, en gránulos -6+16 mesh desiccant, con indicador
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
44389.30
44389.A1
44389.A7
44389.30EA
50.3
EUR
44389.30
44389.A1
44389.A7
Silicagel, en gránulos -6+16 mesh desiccant, con indicador
Silicagel
Re-use after being saturated with water by heating to 121 °C for approximately 8 hours
CAS No.: 7631-86-9
Physical Form: Granules
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue to red
Odour: Odourless
pH: 6
MDL No.: MFCD00011232
Formula:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Pto. Ebullición: 2230 Pto. de fusión: 1710 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |