Poly(styrene) atactic, M.W. 125,000-250,000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44416.09
44416.18
44416.09EA
44.2
EUR
44416.09
44416.18
Poly(styrene) atactic, M.W. 125,000-250,000
Poly(styrene)
CAS No.: 9003-53-6
Formula Weight: 800-5000
Physical Form: Flakes
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00084450
Formula:
C₈H₈ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084450 Núm. CAS: 9003-53-6 |