Tebbe Reagent 0.5 M in toluene
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
CAS No.: 67719-69-1
Molecular Formula: C13H18AlClTi
Formula Weight: 284.62
Flash Point: 1°(34°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.927
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Dark red-brown
UN No.: UN3399
MDL No.: MFCD00151575
Formula:
C₁₃H₁₈AlClTi Densidad: 0,927 Pto. de inflamación: 1 °C (34 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151575 Núm. CAS: 67719-69-1 UN: 3399 ADR: 4.3,II Índice Merck: 14,9091 |