Fullerene buckytube/nanotube single-walled
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
44508.01
44508.03
44508.01EA
80.5
EUR
44508.01
44508.03
Fullerene buckytube/nanotube single-walled
Fullerene buckytube/nanotube
CAS No.: 308068-56-6
Physical Form: Powder
Appearance: Black
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00282904
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00282904 Núm. CAS: 308068-56-6 UN: 1325 ADR: 4.1,III |