Poly(styrene) atactic, M.W. 125,000-250,000
Proveedor: Thermo Scientific
44537.09
44537.18
44537.09EA
41.7
EUR
44537.09
44537.18
Poly(styrene) atactic, M.W. 125,000-250,000
Poly(styrene)
CAS No.: 9003-53-6
Formula Weight: 125,000-250,000
Physical Form: Beads
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00084450
Formula:
C₈H₈ MW: 125000 - 250000 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084450 Núm. CAS: 9003-53-6 |