D-Gluconato de calcio 2,5% (w/w) en solución acuosa, gel
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Calcium Gluconate, Calcium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, Gluconate Calcium, D-Gluconic acid calcium salt
44542.15 44542.TJ
44542.15EA 156 EUR
44542.15 44542.TJ
D-Gluconato de calcio 2,5% (w/w) en solución acuosa, gel
D-Gluconato de calcio
CAS No.: 299-28-5 Molecular Formula: Ca[HOCH2(CHOH)4CO2]2 Formula Weight: 430.37 Physical Form: Gel MDL No.: MFCD00064209
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄COOCa
MW: 430.38 g/mol
Pto. de fusión: 178
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064209
Núm. CAS: 299-28-5
Índice Merck: 13,01671