Potassium hexachlororuthenate(III) (≥23% Ru) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
44547.03
44547.06
44547.03EA
115
EUR
44547.03
44547.06
Potassium hexachlororuthenate(III) (≥23% Ru) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Potassium hexachlororuthenate(III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 25443-63-4
Molecular Formula: K3RuCl6
Formula Weight: 431.09
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00011390
Formula:
K₃RuCl₆ MW: 431,09 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011390 Núm. CAS: 25443-63-4 EINECS: 246-983-1 |