Rutenio 2% on alumina, en lentejas
Proveedor: Thermo Scientific
44575.14 44575.22 44575.36
44575.14EA 138 EUR
44575.14 44575.22 44575.36
Rutenio 2% on alumina, en lentejas
Rutenio
CAS No.: 7440-18-8 Physical Form: S.A. nominally 200m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011207
Formula: Ru
MW: 101,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011207
Núm. CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1