Titanium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
44602.22 44602.36 44602.XK
44602.22EA 407 EUR
44602.22 44602.36 44602.XK
Titanium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Titanium(IV) 2-ethylhexanoate
Purity: 97% CAS No.: 3645-34-9 Molecular Formula: C32H60O8Ti Formula Weight: 623.75 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD05663781
Formula: C₃₂H₆₀O₈Ti
MW: 620.691 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663781
Núm. CAS: 3645-34-9