Copper(II) trifluoroacetate hydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Copper(II) 2,2,2-trifluoroacetate hydrate
44624.09 44624.18
44624.09EA 106 EUR
44624.09 44624.18
Copper(II) trifluoroacetate hydrate
Copper(II) trifluoroacetate hydrate
CAS No.: 123333-88-0 Molecular Formula: Cu(OOCCF3)2.xH2O Formula Weight: 289.57(anhy) Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00013200
Formula: C₄CuF₆O₄·xH₂O
MW: 289.576 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013200
Núm. CAS: 123333-88-0