Poly(acrylic acid) 25% (w/w) in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44669.22 44669.36
44669.22EA 71.6 EUR
44669.22 44669.36
Poly(acrylic acid) 25% (w/w) in water
Poly(acrylic acid)
CAS No.: 9003-01-4 Molecular Formula: [-CH2CH(CO2H)-] Physical Form: Liquid Density: 1.09 MDL No.: MFCD00084394
Formula: C₃H₄O₂
Densidad: 1,09
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084394
Núm. CAS: 9003-01-4