Ethyl hydrogen malonate ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
44692.06 44692.14 44692.22 44692.36
44692.06EA 42.6 EUR
44692.06 44692.14 44692.22 44692.36
Ethyl hydrogen malonate ≥90%
Ethyl hydrogen malonate
Purity: 90+% CAS No.: 1071-46-1 Molecular Formula: C5H8O4 Formula Weight: 132.12 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.119 Refractive Index: 1.4295 Appearance: Pale yellow Boiling Point: 106°/3mm Beilstein Reference: 1758845 MDL No.: MFCD00020490
Formula: C₅H₈O₄
Pto. Ebullición: 106 °C (3 mmHg)
Densidad: 1,119
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020490
Núm. CAS: 1071-46-1
EINECS: 213-992-7