Monóxido de silicio, high surface area catalyst support
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
44740.22 44740.36 44740.A3
44740.22EA 51.3 EUR
44740.22 44740.36 44740.A3
Monóxido de silicio, high surface area catalyst support
Monóxido de silicio
Physical Form: 3.18mm (0.125in) Pellets MDL No.: MFCD00011232
Applications: Typical properties: S.A.250m2/g
Formula: SiO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 10097-28-6