Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regioregular low metals
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
44745.02
44745.77
44745.02EA
559
EUR
44745.02
44745.77
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regioregular low metals
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
CAS No.: 104934-50-1
Physical Form: Powder
Solubility: Soluble in Chloroform and tetrahydrofuran
MDL No.: MFCD00217686
Formula:
C₁₂H₂₀S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00217686 Núm. CAS: 104934-50-1 |