2-Aminoadenosine ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44748.03
44748.06
44748.14
44748.03EA
53.6
EUR
44748.03
44748.06
44748.14
2-Aminoadenosine ≥97%
2-Aminoadenosine
Purity: 97%
CAS No.: 2096-10-8
Molecular Formula: C10H14N6O4
Formula Weight: 282.26
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00053556
Formula:
C₁₀H₁₄N₆O₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053556 Núm. CAS: 2096-10-8 |