3-Trimethylsilylpropynal ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(Trimethylsilyl)-2-propynal
acondicionado en Argón
44763.03
44763.06
44763.03EA
94.7
EUR
44763.03
44763.06
3-Trimethylsilylpropynal ≥97%
3-Trimethylsilylpropynal
Purity: 97%
CAS No.: 2975-46-4
Molecular Formula: C6H10OSi
Formula Weight: 126.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 29°(84°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under argon
Density: 0.86
Refractive Index: 1.4435
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to yellow
Boiling Point: 58-60°/37.5mm
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD01103709
Formula:
C₆H₁₀OSi MW: 126,23 g/mol Pto. Ebullición: 58…60 °C (37,5 mmHg) Densidad: 0,86 Pto. de inflamación: 29 °C (84 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01103709 Núm. CAS: 2975-46-4 UN: 1993 ADR: 3,III |