12-Hydroxystearic acid ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44810.03
44810.06
44810.14
44810.03EA
38.4
EUR
44810.03
44810.06
44810.14
12-Hydroxystearic acid ≥95%
12-Hydroxystearic acid
Purity: 95%
CAS No.: 106-14-9
Molecular Formula: C18H36O3
Formula Weight: 300.48
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
Melting Point: 72-76°
Beilstein Reference: 1726730
MDL No.: MFCD00004592
Formula:
C₁₈H₃₆O₃ Pto. de fusión: 72…76 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004592 Núm. CAS: 106-14-9 EINECS: 203-366-1 |