5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
44815.02
44815.04
44815.09
44815.02EA
162
EUR
44815.02
44815.04
44815.09
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine ≥98%
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine
Purity: 98+%
CAS No.: 40615-39-2
Molecular Formula: C31H32N2O7
Formula Weight: 544.60
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00010113
Formula:
C₃₁H₃₂N₂O₇ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010113 Núm. CAS: 40615-39-2 EINECS: 255-003-1 |