Niobium(V) oxalate hydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
44819.14
44819.22
44819.36
44819.14EA
71.2
EUR
44819.14
44819.22
44819.36
Niobium(V) oxalate hydrate
Niobium(V) oxalate hydrate
CAS No.: 21348-59-4
Molecular Formula: C10H5NbO20.xH2O
Formula Weight: 538.04(anhy)
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00050743
Formula:
C₁₀H₅NbO₂₀·xH₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00050743 Núm. CAS: 21348-59-4 EINECS: 244-341-5 |