[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride (16,3% Pd)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II), 1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene-palladium dichloride, Dichloro[1,1'-bis(di-t-butylphosphino)ferrocene]palladium(II), Dichloro[1,1'-bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II)
acondicionado en Argón
44829.03
44829.77
44829.03EA
416
EUR
44829.03
44829.77
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride (16,3% Pd)
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride
CAS No.: 95408-45-0
Molecular Formula: C26H44Cl2FeP2Pd
Formula Weight: 651.77
Physical Form: Crystalline, packaged under Argon
Appearance: Dark red
MDL No.: MFCD08064219
Applications: Coupling reactions, Suzuki couplings
Formula:
C₂₆H₄₄Cl₂FeP₂Pd MW: 651,75 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08064219 Núm. CAS: 95408-45-0 |