Rodio 5% on activated carbon, pasta C101023-5
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44863.04
44863.09
44863.04EA
299
EUR
44863.04
44863.09
Rodio 5% on activated carbon, pasta C101023-5
Rodio
CAS No.: 7440-16-6
Physical Form: Paste
Appearance: Black
MDL No.: MFCD03458392
Formula:
Rh Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011201 Núm. CAS: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 |