Iron(III) isopropoxide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Iron(III) i-propoxide
Ampuled under argon
44873.03 44873.06 44873.14
44873.03EA 110 EUR
44873.03 44873.06 44873.14
Iron(III) isopropoxide ≥98%
Iron(III) isopropoxide
Purity: 98% CAS No.: 14995-22-3 Molecular Formula: C9H21FeO3 Formula Weight: 233.11 Physical Form: Solid mass, Ampouled under argon Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Dark grey UN No.: UN3181 MDL No.: MFCD00070436
Formula: C₉H₂₁FeO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070436
Núm. CAS: 14995-22-3
UN: 3181
ADR: 4.1,III