Almidón soluble modified Insolubles_0,01
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Amilodextrina
36673.22
36673.36
36673.22EA
65.2
EUR
36673.22
36673.36
Almidón soluble modified Insolubles_0,01
Almidón soluble
CAS No.: 9005-84-9
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Solubility: Instantly soluble in water
MDL No.: MFCD00082026
Formula:
(C₆H₁₀O₅)n MW: 162.14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082026 Núm. CAS: 9005-84-9 EINECS: 232-686-4 Índice Merck: 13,08878 |