Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer (∼58% Ir)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Di-mu-methoxobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium(I), Bis(1,5-cyclooctadiene)di-mu-methoxydiiridium(I), (1,5-Cyclooctadiene)(methoxy)iridium(I) dimer, Bis(1,5-cyclooctadiene)dimethoxydiiridium
44967.06 44967.03
44967.06EA 2450 EUR
44967.06 44967.03
Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer (∼58% Ir)
Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer
CAS No.: 12148-71-9 Molecular Formula: C18H30Ir2O2 Formula Weight: 662.88 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Light, Air and Moisture Sensitive Appearance: Yellow MDL No.: MFCD08459360
Formula: C₁₈H₃₀Ir₂O₂
MW: 662.87 g/mol
Número MDL: MFCD08459360
Núm. CAS: 12148-71-9