[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride (17,6% Pd)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Butylenebis(diphenylphosphine)palladium dichloride, Dichloro[1,4-bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II)
44971.03 44971.06
44971.03EA 150 EUR
44971.03 44971.06
[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride (17,6% Pd)
[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride
CAS No.: 29964-62-3 Molecular Formula: C28H28Cl2P2Pd Formula Weight: 603.80 Physical Form: Lump MDL No.: MFCD02093437
Formula: C₂₈H₂₈Cl₂P₂Pd
MW: 603,80 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093437
Núm. CAS: 29964-62-3