Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. 500,000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Poly(sodium-p-styrenesulphonate)
45050.22
45050.14
45050.22EA
158
EUR
45050.22
45050.14
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. 500,000
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt
CAS No.: 25704-18-1
Molecular Formula: [-CH2CH(C6H4)SO3Na)-]n
Physical Form: Powder
Appearance: White to pale brown
MDL No.: MFCD00084449
Formula:
[-CH₂CH(C₆H₄)SO₃Na)-]n Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084449 Núm. CAS: 25704-18-1 |