Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II) (17,1% Pd)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphinE)palladium(ii)
45453.MD
45453.03
45453.MDEA
61.4
EUR
45453.MD
45453.03
Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II) (17,1% Pd)
Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II)
CAS No.: 34409-44-4
Molecular Formula: C28H46Cl2P2Pd
Formula Weight: 621.95
Physical Form: Solid
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Pale yellow
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD09953450
Formula:
C₂₈H₄₆Cl₂P₂Pd MW: 621.944 g/mol Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09953450 Núm. CAS: 34409-44-4 |