Metilcelulosa, 15 cPs
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
45490.A4
45490.22
45490.36
45490.A4EA
793
EUR
45490.A4
45490.22
45490.36
Metilcelulosa, 15 cPs
Methyl cellulose
CAS No.: 9004-67-5
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00081763
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081763 Núm. CAS: 9004-67-5 Índice Merck: 14,6040 |