Silver(I) citrate hydrate
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
45496.06
45496.14
45496.22
45496.06EA
119
EUR
45496.06
45496.14
45496.22
Silver(I) citrate hydrate
Silver(I) citrate hydrate
CAS No.: 206986-90-5
Molecular Formula: Ag3C6H5O7.xH2O
Formula Weight: 512.70(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Melting Point: 170° dec.
MDL No.: MFCD00150589
Formula:
C₆H₅Ag₃O₇·xH₂O MW: 512,70 g/mol (anhy) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150589 Núm. CAS: 206986-90-5 |