Carbon black ≥99.9%, acetylene, 100% compressed
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Furnace black, Lamp Black
45527.30
45527.95
45527.30EA
89.9
EUR
45527.30
45527.95
Carbon black ≥99.9%, acetylene, 100% compressed
Carbon black
Purity: 99.9+%
CAS No.: 1333-86-4
Physical Form: S.A. 75m2/g, Bulk density 170-230g/L
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00133992
Formula:
C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00133992 Núm. CAS: 1333-86-4 EINECS: 215-609-9 UN: 1325 ADR: 4.1,III |