Barium dodecairon nonadecaoxide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
45552.14 45552.22
45552.14EA 102 EUR
45552.14 45552.22
Barium dodecairon nonadecaoxide
Barium dodecairon nonadecaoxide
CAS No.: 12047-11-9 Molecular Formula: BaFe12O19 Formula Weight: 1111.48 Physical Form: Powder Appearance: Black Melting Point: 1315° UN No.: UN1564 MDL No.: MFCD00075637
Formula: BaFe₁₂O₁₉
Pto. de fusión: >1315 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075637
Núm. CAS: 12047-11-9
EINECS: 234-974-5
ADR: 6.1,III