(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
45565.04 45565.ME
45565.04EA 885 EUR
45565.04 45565.ME
(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer
(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer
CAS No.: 12354-84-6 Molecular Formula: C20H30Cl4Ir2 Formula Weight: 796.67 MDL No.: MFCD00075435
Formula: C₂₀H₃₀Cl₄Ir₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075435
Núm. CAS: 12354-84-6