Cobalto óxido (∼3,4 - 4,5% CoO, ∼11.5 - 14.5% MoO) on alumina
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tetraóxido de tricobalto
45579.A4
45579.22
45579.36
45579.A4EA
970
EUR
45579.A4
45579.22
45579.36
Cobalto óxido (∼3,4 - 4,5% CoO, ∼11.5 - 14.5% MoO) on alumina
Cobalto óxido
Physical Form: 2.5 mm Trilobe extrudate
Appearance: Blue
Odour: Odourless
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD01074445
Formula:
Co₃O₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01074445 Núm. CAS: 1308-06-1 UN: 3077 ADR: 9,III |