m-Carborane ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
45606.04
45606.09
45606.04EA
221
EUR
45606.04
45606.09
m-Carborane ≥98%
m-Carborane
Purity: 98%
CAS No.: 16986-24-6
Molecular Formula: C2H12B10
Formula Weight: 144.25
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00151574
Formula:
C₂H₁₂B₁₀ MW: 144,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151574 Núm. CAS: 16986-24-6 |