Nickel iron molybdenum, escamas -200 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
45610.A1
45610.30
45610.A1EA
275
EUR
45610.A1
45610.30
Nickel iron molybdenum, escamas -200 mesh
Nickel iron molybdenum
Molecular Formula: Ni:Fe:Mo; 81:17:2 wt%
Physical Form: Flakes
Density: 0.29
UN No.: UN3089
MDL No.: MFCD09910537
Formula:
Ni:Fe:Mo;81:17:2% Densidad: 0,29 g/mL Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09910537 UN: 3089 ADR: 4.1,III |