Povidona iodada
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Polyvinylpyrrolidone-iodine complex
45782.A1
45782.18
45782.30
45782.A1EA
685
EUR
45782.A1
45782.18
45782.30
Povidona iodada
Povidona yodada
CAS No.: 25655-41-8
Molecular Formula: (C6H9NO)n.xI
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow-brown
Melting Point: 300° dec.
MDL No.: MFCD00084483
Formula:
C₆H₉I₂NO MW: 364.953 g/mol Pto. de fusión: 300 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084483 Núm. CAS: 25655-41-8 |