Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0) (14,9% Pd)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
45814.MD
45814.03
45814.MDEA
104
EUR
45814.MD
45814.03
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0) (14,9% Pd)
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0)
CAS No.: 69861-71-8
Molecular Formula: C42H42P2Pd
Formula Weight: 715.16
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Off-white to yellow
Melting Point: 220-225°
MDL No.: MFCD12911908
Formula:
C₄₂H₄₂P₂Pd Pto. de fusión: 220…225 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12911908 Núm. CAS: 69861-71-8 |