Bis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(0) 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
45853.MD
45853.03
45853.MDEA
110
EUR
45853.MD
45853.03
Bis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(0) 98%
Bis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(0)
CAS No.: 52359-17-8
Molecular Formula: C28H46P2Pd
Formula Weight: 551.04
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD15071400
Formula:
C₂₈H₄₆P₂Pd MW: 551,04 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD15071400 Núm. CAS: 52359-17-8 |