Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regiorandom
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
45906.MC
45906.ME
45906.MCEA
128
EUR
45906.MC
45906.ME
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regiorandom
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
CAS No.: 104934-50-1
Physical Form: Powder/chunks
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Brown
MDL No.: MFCD00217686
Formula:
C₁₂H₂₀S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00217686 Núm. CAS: 104934-50-1 |