Paladio 5% on activated carbon paste (50% water) 5R394
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
45921.06
45921.14
45921.06EA
93.5
EUR
45921.06
45921.14
Paladio 5% on activated carbon paste (50% water) 5R394
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Density: 1.5
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03457879
Formula:
Pd Densidad: 1,5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011167 Núm. CAS: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 |