Aluminio óxido ácidos HPLC flash grade
Proveedor: Thermo Scientific
45956.22 45956.36
45956.22EA 47.3 EUR
45956.22 45956.36
Aluminio óxido ácidos HPLC flash grade
Aluminium oxide acidic
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 32-63 Micron APS Powder Refractive Index: 1.765 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Pto. Ebullición: 2980 °C
Pto. de fusión: 2045 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Índice Merck: 14,356