Aluminio óxido superactivado ácidos Grade I
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
46065.A1
46065.30
46065.A1EA
294
EUR
46065.A1
46065.30
Aluminio óxido superactivado ácidos Grade I
Aluminium oxide superactivated acidic
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 50-200 Micron APS Powder
Refractive Index: 1.765
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
MDL No.: MFCD00003424
Formula:
Al₂O₃ Pto. Ebullición: 2980 °C Pto. de fusión: 2045 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003424 Núm. CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Índice Merck: 14,356 |