Aluminio óxido, Drysphere®, sin indicador
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Óxido de aluminio
46093.A1
46093.30
46093.A1EA
116
EUR
46093.A1
46093.30
Aluminio óxido, Drysphere®, sin indicador
Aluminio óxido
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 3.175mm Spheres
Refractive Index: 1.765
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
MDL No.: MFCD00003424
Formula:
Al₂O₃ MW: 101.96 g/mol Pto. Ebullición: 2980 °C Pto. de fusión: 2045 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003424 Núm. CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Índice Merck: 14,356 |